Documenti fondamentali
SYNC251200
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware C251200, Bulb condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 117.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C251200
Dimens. tubo
10 mm
Lunghezza camicia
200 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware Allihn condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (24/40) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)