Documenti fondamentali
SYNA234250
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A234250, rotary evaporator bump trap
Scegli un formato
1 EA
CHF 153.00
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 153.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 153.00
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A234250
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)