Documenti fondamentali
SYNA232424
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware A232424, rotary evaporator bump trap
Scegli un formato
1 EA
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 152.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Giunto
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A232424
Capacità
100 mL
Descrizione generale
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)