Documenti fondamentali
Z547646
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 15 mL, disc diam. 20 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
15 mL
Diam. disco
20 mm
Dimensione pori
25-50 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)