Documenti fondamentali
SLW718247
Pyrex® Mortar
300 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 718247
Scegli un formato
1 EA
CHF 52.10
CHF 52.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 52.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
CHF 52.10
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
718247
SciLabware
Altezza
90 mm
D.E.
120 mm
Capacità
300 mL
Descrizione generale
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)