Documenti fondamentali
Z511412
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 500 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 67.50
CHF 67.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 67.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
CHF 67.50
Check Cart for Availability
Materiali
glass
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ porcelain pestle for Z247464
Z247502
Coors porcelain pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle