Documenti
Z511404
Sigma-Aldrich
Glass mortar and pestle
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
Grinding Apparatus, Mortar and Pestle Set
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiali
glass
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Made of clear, heavy, flint glass with pour spout.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Coors™ porcelain pestle for Z247464
Z247502
Coors porcelain pestle
Agate mortar and pestle Standard form, O.D. 25 mm
Z136077
Agate mortar and pestle