Documenti
S422649
DIETHYLMETHYL(2-(3-METHYL-2-PHENYLVALERYLOXY)-ETHYL)AMMONIUM BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H32BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.376
Numero MDL:
Altre note