Documenti
S422622
DIETHYLMETHYL(2-(1-PHENYL-2-PROPIONYLOXY)ETHYLTHIO)ETHYL)AMMONIUM METHYL SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C19H33NO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
435.606
Numero MDL:
Altre note