Documenti
S422983
DIETHYLMETHYL(2-(1-PHENYL-2-(PHENYLACETOXY)ETHYLTHIO)ETHYL)AMMONIUM ME SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H35NO6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
497.678
Numero MDL:
Altre note