Documenti fondamentali
S1302
Sigma-Aldrich
Saponin from quillaja bark
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Composizione
Sapogenin, 10%
sulfated ash, <20%
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sumudu Britton et al.
Malaria journal, 14, 335-335 (2015-09-01)
To detect all malaria infections in elimination settings sensitive, high throughput and field deployable diagnostic tools are required. Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) represents a possible field-applicable molecular diagnostic tool. However, current LAMP platforms are limited by their capacity for high