P9630
4-Pyridoxic acid
≥98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-hydroxy-4-carboxy-5-hydroxymethylpyridine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
258-261 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1ncc(CO)c(C(O)=O)c1O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-4-7(11)6(8(12)13)5(3-10)2-9-4/h2,10-11H,3H2,1H3,(H,12,13)
HXACOUQIXZGNBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)