Key Documents
P8106
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
reagent grade, 97%
Sinonimo/i:
Methyl propyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
506058
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
Grado
reagent grade
Tensione di vapore
27 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
941 °F
Limite di esplosione
8.2 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.39 (lit.)
P. eboll.
101-105 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
2-Propanolo anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-Propanolo
Shane Avison et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(28), 6313-6318 (2015-06-23)
A new methodology is presented to measure water-air partition coefficients (Henry's constants) of volatiles, using APCI-MS. Significant advantages over other Henry's constant determination methods include the short measurement and sample preparation time and the possibility for simultaneous measurement of multiple
Giulia Caron et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3269-3279 (2005-04-29)
Growing interest in the use of both the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in the alkane/water system (log P(N)(alk)) and the difference between log P(N)(oct) (the logarithm of the partition coefficient of the neutral species in