P35200
Phenylsuccinic acid
98%
Sinonimo/i:
(±)-Phenylsuccinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
166-168 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-8(10(13)14)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3