Documenti fondamentali
N22657
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Formula condensata:
CF3CO2C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.12
Beilstein:
658785
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
crystals
P. ebollizione
120 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)7(13)16-6-3-1-5(2-4-6)12(14)15/h1-4H
JFOIBTLTZWOAIC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)