Vai a
G6503
4-Guanidinobutyric acid
≥98%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
γ-Guanidinobutyric acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH=C(NH2)NHCH2CH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.16
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-331-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1766447
eCl@ss:
32160406
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
4-Guanidinobutyric acid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or chunks
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white
mp
280-282 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
InChI key
TUHVEAJXIMEOSA-UHFFFAOYSA-N
Application
Gamma-Guanidinobutyric acid (4-GBA) is used to study intestinal transport by the human proton-coupled amino acid transporter(s) (hPAT1). 4-GBA is used with other model compounds such as 1,6-diaminohexane, 1,6-diguanidinohexane, and 1,6-di(cyanoguanidino)hexane to study the biodegradability of the biocide polyhexamethylene biguanide (PHMB).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G1049G6503A56655
form
powder or chunks
form
powder
form
powder or chunks
form
powder or crystals
assay
≥98%
assay
-
assay
99%
assay
98%
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
drug transporter assay: suitable
technique(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to yellow
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)