N17807
5-Nitroisatin
97%
Sinonimo/i:
5-Nitroindole-2,3-dione, 5-Nitrosotin, NSC 525798
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
251 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-5-3-4(10(13)14)1-2-6(5)9-8(7)12/h1-3H,(H,9,11,12)
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Potential antibacterial and antifungal agents
- spiro[indole-thiazolidinones] as a medicinally important scaffold
- Potential antimycobacterial agents
- Anticonvulsant agents
- Inhibitors of human transglutaminase 2
- Anthelmintic agents
- Anti-human immunodeficiency virus (HIV) agents
- Antimicrobial agents
- Potential antitubercular agents
- Inhibitors of acetylcholinesterase
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges