Documenti
140589
Sigma-Aldrich
5-Iodoisatin
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4INO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Forma fisica
solid
Punto di fusione
276-280 °C (lit.)
Stringa SMILE
Ic1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4INO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
OEUGDMOJQQLVAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-Iodoisatin undergoes condensation reaction with:
  • phenol yields 5-iodophenolisatin
  • malonic acid yields 6-iodo-2-quinolone-4-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
CCCLXXXVII.-The relative stability of the quinolone and indolinone rings.
Aeschlimann JA.
Journal of the Chemical Society, 129, 2902-2912 (1926)
THE PREPARATION OF CERTAIN IODINATED DERIVATIVES OF PHENOLISATIN.
Sumpter WC.
Journal of the American Chemical Society, 54(9), 3766-3768 (1932)