Documenti fondamentali
679119
Sigma-Aldrich
7-Fluoroisatin
96%
Sinonimo/i:
7-Fluoroindole-1H-2,3-dione
Scegli un formato
5 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 128.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
192-196 °C
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)