M2780
N6-Methyladenosine 5′-monophosphate sodium salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Me-5′-AMP, N-Methyl-5′-adenylic acid disodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na].CNc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H16N5O7P.2Na/c1-12-9-6-10(14-3-13-9)16(4-15-6)11-8(18)7(17)5(23-11)2-22-24(19,20)21;;/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H,12,13,14)(H2,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t5-,7-,8-,11-;;/m1../s1
HFOKUKRAZPHTHH-LYYWGVPGSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3