Vai a
M2389
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine
≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
6mdA, N6-Me-dAdo, m6dA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 451.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.27
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Solubility:
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
CHF 451.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C11H15N5O3/c1-12-10-9-11(14-4-13-10)16(5-15-9)8-2-6(18)7(3-17)19-8/h4-8,17-18H,2-3H2,1H3,(H,12,13,14)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI key
DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
Application
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine has been used as a standard to assess the levels of modified bases in genomic DNA by the ultra-high-performance liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-QQQ-MS/MS) method. It has also been used to study its potential in promoting the proliferation oferythroid progenitor cells.
Biochem/physiol Actions
N6-Methyl-2′-deoxyadenosine (N6-Me-dAdo) is a precursor of N6-methyl 2′-deoxyadenosine 3′,5′-bisphosphate (N6MABP), a competitive and selective inhibitor of P2Y1 receptors. It is located at the transcription start site and plays a role in increased gene expression in Chlamydomonas reindardtii. N6-Me-dAdo augments the within transposable elements and is present at higher levels during the development of Drosophila. It is involved in the regulation of gene transcription, DNA repair, and replication in prokaryotes and protists. N6-Me-dAdo complemented with gene bodies might induce gene expression in human cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1A07280D1771D7400
USP
USP
1A07280
2′-Deoxyadenosine
description
-
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine (MTA/SAH) nucleosidase substrate
description
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
solubility
acetic acid: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
hot water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)