M14900
5-Methoxyindole
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
176-178 °C/17 mmHg (lit.)
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-11-8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3
DWAQDRSOVMLGRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3