Documenti fondamentali
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidizer 0.02M
Sinonimo/i:
Oxidizer
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Confezionamento
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
Concentrazione
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
Colore
clear brownish, solution
Nota sulla preparazione
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)