499811
Lithium
granular, 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lithium atom, Lithium element
Saggio
99% trace metals basis
Stato
granular
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
9.446 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
1342 °C (lit.)
Punto di fusione
180 °C (lit.)
Densità
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A precursor to synthesize Li-based alloys such as LiAl and LiSi alloys, which are applicable as anode materials in the field of energy conversion and storage.
- A reducing agent in the reduction of zirconium oxide compounds in molten LiCl salt.
- As starting material to synthesize a reducing agent(1,4-bis(trimethylgermyl)-1.4-dihydropyrazine), for the fabrication of nickel metal films.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?