Documenti fondamentali
JKP2003R
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average Mn 10,000
Sinonimo/i:
4arm-PEG, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 267.00
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 267.00
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nH)4
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 267.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Azagarsamy, M.A., et al.
ACS Macro Letters, 3(6) (2014)
Tokuda, E.Y., et al.
Biomaterials, 35(14) (2014)
Farooque, T.M., et al.
Biomaterials, 35(9) (2014)
Xu, J., E. Feng, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.