Documenti fondamentali
JKA7018
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Maleimide, thiol reactive
Sinonimo/i:
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
Scegli un formato
1 G
CHF 498.00
CHF 498.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 498.00
About This Item
Formula condensata:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)4
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 498.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4arm-PEG10K-Maleimide, average Mn 10,000
Stato
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
4arm PEG Maleimide. Hydrogel PEG. Maleimide is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Applicazioni
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Note legali
Product of JenKem Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Articoli
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.