Documenti fondamentali
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
Sinonimo/i:
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
Scegli un formato
1 L
CHF 175.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 175.00
About This Item
Formula condensata:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
viscous liquid
Livello qualitativo
PM
average Mn ~170
Indice di rifrazione
n20/D 1.478
Densità
1.11 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
444.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
229 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)