Documenti
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Sinonimo/i:
Polyethylene oxide
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
Forma fisica
solid
PM
average Mn 10,000
Impiego in reazioni chimiche
reactivity: carboxyl reactive
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
Architettura del polimero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3