Documenti fondamentali
I6652
Sigma-Aldrich
myo-Inositol
Sinonimo/i:
1,2,3,4,5,6-Hexahydroxycyclohexane, i-Inositol, meso-Inositol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1907329
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Densità del vapore
6.2 (vs air)
Punto di fusione
222-227 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H/t1-,2-,3-,4+,5-,6-
CDAISMWEOUEBRE-GPIVLXJGSA-N
Azioni biochim/fisiol
A component of membrane phospholipids, glycosyl­phosphatidyl­inositol anchors that bind glycoproteins to cell membranes, and inositol phosphate second messengers.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)