Documenti
I11704
Sigma-Aldrich
2-Iodotoluene
98%
Sinonimo/i:
1-Iodo-2-methylbenzene
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4I
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.03
Beilstein:
1634294
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.608 (lit.)
P. eboll.
211 °C (lit.)
Densità
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Sven Herbers et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(20), 11490-11497 (2020-05-12)
The internal rotation of methyl groups and nuclear quadrupole moments of the halogens Cl, Br, I in o-halotoluenes cause complex spectral fine and hyperfine structures in rotational spectra arising from angular momentum coupling. Building on the existing data regarding o-fluorotoluene