H3253
DL-p-Hydroxyphenyllactic acid
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Stringa SMILE
OC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13)
JVGVDSSUAVXRDY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3