114286
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
98%
Sinonimo/i:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
219-220 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble 50 mg/mL
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
<li><strong>Identification of serum biomarkers of ischemic stroke:</strong>4-Hydroxyphenylpyruvic acid is used as a potential diagnostic biomarker in the study to distinguish hypertensive ischemic stroke (IS) patients from both healthy individuals and those with hypertension (Zhao et al., 2023).</li>
</ul>
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?