H23007
trans-3-Hydroxycinnamic acid
99%
Sinonimo/i:
(E)-3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(/C=C/C1=CC=CC(O)=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b5-4+
KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3