Documenti fondamentali
8.00237
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
Scegli un formato
10 G
CHF 49.80
50 G
CHF 107.00
CHF 49.80
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 49.80
50 G
CHF 107.00
About This Item
Formula condensata:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
231-000-0
NACRES:
NA.22
CHF 49.80
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
215-220 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1