423602
Ethyl cis-3-iodoacrylate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
85 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.765 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(I)=C(/[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C5H7IO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h3-4H,2H2,1H3/b4-3-
AELYFQSZXFFNGP-ARJAWSKDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- vinyl sulfides
- (Z)-1-iodohept-1-en-3-ol
- (E)-1-iodohept-1-en-3-ol
- (Z)-β-iodoacrolein
- 6-oxo-M1Guo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter