H18607
2′-Hydroxyacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
2-Acetylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. eboll.
213 °C/717 mmHg (lit.)
Punto di fusione
3-6 °C (lit.)
Densità
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter