H18801
3′-Hydroxyacetophenone
97%
Sinonimo/i:
1-(3-Hydroxyphenyl)ethanone, 3-Acetylphenol, 3-Hydroxyphenylethanone, m-Hydroxyacetophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
296 °C (lit.)
Punto di fusione
90-95 °C (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,10H,1H3
LUJMEECXHPYQOF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
247.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
119.6 °C - closed cup