Documenti fondamentali
GF27085305
Magnesium
powder, max. particle size 250 micron, weight 500 g, purity 99.8+%
Sinonimo/i:
MG006011
Scegli un formato
1 EA
CHF 209.00
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 209.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mg
Numero CAS:
Peso molecolare:
24.31
Beilstein:
4948473
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141502
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
powder
Temp. autoaccensione
950 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 270-853-05
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
250 μm
P. ebollizione
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Magnesium chips, 6-35 mesh, 99.98% trace metals basis
Sigma-Aldrich
254118
Magnesium
Magnesium turnings, reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
200905
Magnesium