Documenti
GF98430835
Silicon carbide
monofilament, 0.1 mm diameter, length 5 m, core tungsten 0.01mm diameter
Sinonimo/i:
SI675930
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Forma fisica
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 984-308-35
Lunghezza
5 m
Diametro
0.1 mm