Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
ZSQ200U0T0
Milli-Q
Sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200
greener alternative
Ultrapure (Type 1) water dispensing module from 3.5 L Switch tank.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
1.6 L/min product water instant delivery rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
Largh. sistema
26.7 cm (10.5 in.)
38.4 cm (15.1 in.) , including Handset Dispenser
Spess. x prof. sistema
22 cm (8.7 in.)
Peso
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
Impurezze
Product Water DNase < 5 pg/mL with SQPAK Bio Final Filter
Product Water Microorganisms : < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Particulates : < 1 unit/mL (particulates > 0.22 μm with SQPAK Final or Bio Final filters
Product Water Pyrogens : < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Product Water RNase : < 1 pg/mL with SQPAK Bio Final filter
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb (with SQPAK™ TOC Quanta Cartridge and SQPAK™ Final filter)
input
feed water nature pure water (Pure RO water from SQ Switch tank refilled on Milli-Q® SR 240/240L/240XL production station)
output
type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200 eroga acqua ultrapura (Tipo 1) a partire dall′acqua pura osmotizzata (RO) di un serbatoio SQ Switch da 3,5 L. Il braccio erogatore flessibile eroga acqua ultrapura ed è semplice e intuitivo da utilizzare anche da parte degli operatori senza esperienza. Il modulo d′erogazione deve essere associato a un′unità di produzione Milli-Q® SQ 2Series che riempirà con acqua pura RO il suo serbatoio mobile SQ Switch. Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, il sistema dell′acqua si adatta a qualunque configurazione del laboratorio: l′unità che produce acqua RO viene collocata vicino a una fonte d′acqua potabile, mentre i moduli per l′erogazione dell′acqua ultrapura Milli-Q® SQ 200, in numero illimitato, possono essere situati in qualunque punto del laboratorio o dell′edificio, purché trovino una presa elettrica disponibile. Ciò consente flessibilità nell'installazione che può essere facilmente adattata e ed eventualmente ampliata, dovesse cambiare il fabbisogno del laboratorio. Il modulo d′erogazione Milli-Q® SQ 200 consente di allestire o di ampliare fino a 5 delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ series: Milli-Q® SQ 240, Milli-Q® SQ 240L, Milli-Q® SQ 240XL, Milli-Q® SQ 240C e Milli-Q® SQ 240CV. Queste configurazioni offrono piena autonomia agli utilizzatori e si adattano facilmente alle mutevoli esigenze del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • Un LED colorato consente di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre, i livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
  • Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, questo modulo d′erogazione autonomo rende disponibile in qualunque postazione dotata di una presa elettrica acqua ultrapura appena erogata
  • La configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
  • La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • Le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Questo numero di catalogo non comprende:
  • la cartuccia SQPAK & il filtro finale
  • il serbatoio SQ Switch da 3,5 L
  • la valvola SQ Gravity o il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
  • l′unità per la produzione dell′acqua pura RO indispensabile per riempire il serbatoio SQ Switch da 3,5 L: sistema di purificazione Milli-Q® SR 240 / SR 240L / SR 240XL
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazioni: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 µm. Consultare la sezione del manuale d′uso dedicata ai componenti.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.