Documenti fondamentali
GF92938607
Zirconium nitride
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
ZR536010
Scegli un formato
1 EA
CHF 618.00
CHF 618.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 618.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 618.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 929-386-07
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 (micron)
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)