Documenti
GF42860516
Zirconium carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Sinonimo/i:
ZR516010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 428-605-16
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3