Key Documents
GF85572456
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), metallized film, thickness 0.03 mm, size 149 × 215 mm, ohms/square 2
Sinonimo/i:
FV301920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 855-724-56
Misura
149 × 215 mm
Spessore
0.03 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3