Documenti
GF84827537
Nitinol
foil, thickness 0.5 mm, Ni55%/Ti45%, size 90 × 90 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI200320
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 848-275-37
Misura
90 × 90 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3