GF72230554
Nitinol
rod, 2.5 mm diameter, Ni55%/Ti45%, length 500 mm, condition superelastic
Sinonimo/i:
NI207925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 722-305-54
Lunghezza
500 mm
Diametro
2.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3