Documenti fondamentali
GF32583179
Nitinol
foil, Ni55%/Ti 45%, thickness 0.5 mm, size 45 × 45 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
NI200320
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 325-831-79
Misura
45 × 45 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)