Documenti
GF83630088
Polyethylene - High Density
(HDPE), sheet, thickness 1 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
ET323100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 836-300-88
Misura
500 × 500 mm
Spessore
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3