Documenti fondamentali
GF82326674
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500m wire, 0.25mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE045250
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 823-266-74
L × diam.
500 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)