Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Disponibile per la spedizione OGGIdaBuchs | CHF 81.40 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
nanopowder
reaction suitability
core: molybdenum
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
5% Tungsten
particle size
<100 nm (TEM)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99.8% trace metals basis | description foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.007mm, 99.9% | description rod, 100mm, diameter 8.0mm, centerless ground, 99.9% | description foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, 99.9% |
| reaction suitability core: molybdenum | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay 99.8% trace metals basis | assay ≥99.9% | assay 99.90% | assay 99.9% |
| form nanopowder | form foil | form rod | form foil |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| bp 4612 °C (lit.) | bp 4612 °C (lit.) | bp 4612 °C (lit.) | bp 4612 °C (lit.) |
| mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) | mp 2617 °C (lit.) |
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?