Documenti fondamentali
GF82165923
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
Sinonimo/i:
AL646010
Scegli un formato
1 EA
CHF 631.00
CHF 631.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 631.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 631.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 821-659-23
Peso
50 g
Dimens. media particelle
1.4 μm (FSSR)
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)